328324
1-Cyclopentenecarboxylic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
121-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
Clé InChI
PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable