A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2C(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-781-0
Beilstein/REAXYS Number:
605291
MDL number:
Assay:
99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F, 18.8 %, 177 °F
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol readily absorbs moisture on exposure to air.
Application
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol may be used in the synthesis of:
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phosphorochloridate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phenylphosphonate
- [1′,3′-(2′,2′-dimethylpropylene)]-2-iodo-3-octyl-5-thienylboronate
- cyclic carbonate
- 2,2-dimethyl-1,3-propanediol bis(cyclic-2,2-dimethyltrimethylene phosphite)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe