Key Documents
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
1.031 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.9 °C