327646
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
97%
Synonyme(s) :
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethene, cis-Vinylenebis(diphenylphosphine)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
122-124 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)P(\C=C/P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/b22-21-
Clé InChI
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable