Key Documents
287989
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
97%
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediylbis[diphenylphosphine, Hexamethylenebis[diphenylphosphine]
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
124-126 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C30H32P2/c1(15-25-31(27-17-7-3-8-18-27)28-19-9-4-10-20-28)2-16-26-32(29-21-11-5-12-22-29)30-23-13-6-14-24-30/h3-14,17-24H,1-2,15-16,25-26H2
Clé InChI
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1