Key Documents
306053
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane-d14
99.5 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6D11CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4189 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C
Pf
-126 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Clé InChI
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Anharmonicity and Hydrogen Bonding. The in-plane OH Bending and its Combination with the OH Stretching Vibration.
Asselin M and Sandorfy C.
Canadian Journal of Chemistry, 49(9), 1539-1544 (1971)
Origin of multiple phosphorescence emission from p-chlorobenzaldehyde in polycrystallized methylcyclohexane-d14 at 4.2 K.
Lamotte M and Goodman L.
The Journal of Physical Chemistry, 86(17), 3371-3374 (1982)