Principaux documents
326844
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
99%
Synonyme(s) :
4,4′,4′′-Ethylidynetrisphenol, THPE
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(C6H4OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O3/c1-20(14-2-8-17(21)9-3-14,15-4-10-18(22)11-5-15)16-6-12-19(23)13-7-16/h2-13,21-23H,1H3
Clé InChI
BRPSWMCDEYMRPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast