168734
4,4′-Dihydroxybiphenyl
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
280-282 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Clé InChI
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , MMP3(4314)
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
537.8 °F
Point d'éclair (°C)
281 °C