Principaux documents
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
Synonyme(s) :
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F4NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.17
Beilstein:
4222821
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
185-186 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)