Principaux documents
323373
Sigma-Aldrich
Chlorure de palladium(II)
99.995%
Synonyme(s) :
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99.995%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
678-680 °C (lit.)
Densité
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Palladium(II) chloride is used as a precursor to prepare palladium catalysts for various reactions like Heck coupling, cascade reaction, Buchward-Hartwig coupling. It is also used as an oxidizing agent.[1]
Application
Guide d′application pour les réactions de couplage croisé catalysées au palladium
Utilisé dans la synthèse des polymères contenant des métaux semi-conducteurs dans lesquels le squelette de polypyrrole a un minimum d′énergie conformationnelle et est quasi planaire.
Palladium(II) chloride can be used as a catalyst in:
  • Carbonylation of ketones to yield diesters.[2]
  • Homo-coupling of aryl bromides using ascorbic acid and EDTA..[3]
  • Acetylation of alcohols with vinyl acetate.[4]
  • Arylation of 2-furaldehyde to yield 5-aryl-2-formylfuran derivatives.[5]
Pd precursor used as an oxidizing agent and as a source of Pd(0) complexes, e.g. Heck coupling, Cascade reaction, Buchward-Hartwig coupling.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Regioselective palladium-catalyzed arylation of 2-furaldehyde
McClure MS, et al.
Organic Letters, 3(11), 1677-1680 (2001)
Palladium (II) chloride catalyzed selective acetylation of alcohols with vinyl acetate
Bosco JWJ and Saikia AK
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1116-1117 (2004)
Palladium (II) chloride/EDTA-catalyzed biaryl homo-coupling of aryl halides in aqueous medium in the presence of ascorbic acid
Ram RN and Singh V
Tetrahedron Letters, 47(43), 7625-7628 (2006)
Palladium(II) chloride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2004)
A new generation of air stable, highly active Pd complexes for C--C and C--N coupling reactions with aryl chlorides.
Anita Schnyder et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(19), 3668-3671 (2002-10-09)