Key Documents
205885
Sigma-Aldrich
Chlorure de palladium(II)
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
678-680 °C (lit.)
Densité
4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le chlorure de palladium(II) est une matière de départ couramment utilisée pour préparer des catalyseurs, des réactifs et des nanoparticules au palladium.
Application
Guide d′application pour les réactions de couplage croisé catalysées au palladium
Utilisé dans la synthèse des polymères contenant des métaux semi-conducteurs dans lesquels le squelette de polypyrrole a un minimum d′énergie conformationnelle et est quasi planaire.
Le chlorure de palladium(II) (PdCl2) peut être utilisé comme catalyseur dans les procédés suivants :
  • Le système catalytique PdCl2-CuCl2 est utilisé dans l'acétylation sélective d'alcools alkyliques ou aryliques primaires et secondaires avec de l'acétate de vinyle afin de préparer les dérivés acétylés correspondants.
  • PdCl2–EDTA est appliqué dans la réaction de couplage croisé de Suzuki entre des halogénures d'aryle et d'hétéroaryle et des acides aryl(hétéroaryl)boroniques dans l'eau.
  • PdCl2-Cu(OAc)2 permet de synthétiser des pyrroles polysubstitués à partir de phényléthylamines via plusieurs réactions de déprotonation et de désamination.
  • PdCl2-PEG(300) intervient dans la réaction de couplage de Suzuki-Miyaura.
  • PdCl2-NaBH4 est employé dans l'hydrogénation des triples liaisons carbone-carbone afin de synthétiser les cis-alcènes correspondants dans un milieu réactionnel à base de polyéthylène glycol-CH2Cl2.
  • Le système catalytique PdCl2-(n-Bu)3N-NH4OOCH est utilisé dans la synthèse de benzofuranes via une réaction de Heck intramoléculaire.
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (919853)
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of benzofurans in ionic liquid by a PdCl2-catalyzed intramolecular Heck reaction
Xie X, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 6235-6237 (2004)
J W J Bosco et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9), 1116-1117 (2004-04-30)
PdCl(2) can catalyze the acetylation of primary and secondary alcohols with vinyl acetate. The reaction is selective and mild with high yields. Tertiary alcohols, phenols and amines are unaffected under these reaction conditions.
Effective hydrogenation of carbon-carbon triple bonds by NaBH4/PdCl2 in polyethylene glycol/CH2Cl2: usefulness of peg in synthetic reactions
Suzuki N, et al.
Tetrahedron, 41(12), 2387-2392 (1985)
PEG (300)-PdCl2 promoted efficient and convenient Suzuki-Miyaura coupling of aryl chlorides with arylboronic acids
Yin Liang, et al.
Tetrahedron, 62(40), 9359-9364 (2006)
Pd nanocatalyst adorned on magnetic chitosan@ N-heterocyclic carbene: Eco-compatible Suzuki cross-coupling reaction
Sedghi R, et al.
Molecules (Basel), 21, 3048-3048 (2019)