Key Documents
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methane
97%
Synonyme(s) :
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3Si]3CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.59
Numéro Beilstein :
1850371
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
Clé InChI
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Sterically demanding "risyl"group.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)