300802
1,4,7-Trithiacyclononane
97%
Synonyme(s) :
Triethylene trisulfide
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
78-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
C1CSCCSCCS1
InChI
1S/C6H12S3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h1-6H2
Clé InChI
PQNPKQVPJAHPSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable