Principaux documents
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Beilstein:
4174812
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful ligand for preparing transition metal complexes.
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)