Principaux documents
298433
Sigma-Aldrich
Dichloroborane methyl sulfide complex
in excess methyl sulfide
Synonyme(s) :
Boron dichloride methyl sulfide complex, Dichloro(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dichloro(dimethyl sulfide)borane, Dichloroborane dimethyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S·BHCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Densité
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
Clé InChI
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Hydroboration reactions
  • Pyrolysis reactions
  • Addition reactions
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes
  • Cyclization reactions
  • Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
  • Markovnikov hydroboration
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter