Principaux documents
255106
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex
Synonyme(s) :
Boron dibromide methyl sulfide complex, Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dibromo(dimethyl sulfide)borane, Dibromoborane compound with dimethylsulfane, Dibromoborane dimethyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S · BHBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.76
Beilstein:
4449985
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
30-35 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
Clé InChI
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges