Principaux documents
262056
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron solution, Dibromo(dimethyl sulfide)borane solution, Dibromoborane compound with dimethylsulfane solution, Dibromoborane dimethyl sulfide solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S · BHBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.76
Beilstein:
4449985
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.415 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
Clé InChI
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup