Principaux documents
440426
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dicyclohexylphosphino)butane
Synonyme(s) :
1,4-butane-diylbis(dicyclohexylphosphine)
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2P(CH2)4P(C6H11)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.66
Beilstein:
3368850
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
99-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(CCCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H52P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h25-28H,1-24H2
Clé InChI
WNZGLXFLSFWPMP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable