Principaux documents
285315
Sigma-Aldrich
Cetylpyridinium bromide hydrate
98%
Synonyme(s) :
1-Hexadecylpyridinium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H38BrN · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.44 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
67-71 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, hazy (Pale beige)
Chaîne SMILES 
[Br-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
HVWZDJSNXREVCK-UHFFFAOYSA-M
Application
Cetylpyridinium bromide hydrate was used in the modification of the zeolite.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cabrera-Lafaurie WA, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 2(2), 899-906 (2014)
Youngbo Choi et al.
Nanotechnology, 31(33), 335103-335103 (2020-05-06)
The design of smart and functional nanocarriers for drug delivery systems that use a variety of organic and inorganic materials has led to the development of nanomedicines with improved therapeutic efficiency and reduced side effects. In this study, a pH-