Principaux documents
217336
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-d7
98 atom % D
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene-d7
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5374 (lit.)
pb
177-181 °C (lit.)
Pf
-43 °C (lit.)
Densité
1.160 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-XZJKGWKKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Heart,forestomach, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup