203122
Copper
powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cu powder
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Mention d'avertissement
Danger-Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.