259802
Sodium benzene-1,3-disulfonate
80%, technical grade
Synonyme(s) :
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
80%
Solubilité
water: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable