Key Documents
N605
Sigma-Aldrich
2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(SO3Na)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WZZLWPIYWZEJOX-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Remainder inorganic salts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
R M Wittich et al.
Applied and environmental microbiology, 54(7), 1842-1847 (1988-07-01)
A naphthalene-2,6-disulfonic acid (2,6NDS)-degrading Moraxella strain was isolated from an industrial sewage plant. This culture could also be adapted to naphthalene-1,6-disulfonic acid as growth substrate. Regioselective 1,2-dioxygenation effected desulfonation and catabolism to 5-sulfosalicylic acid (5SS), which also could be used