252123
4-Iodobenzoyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
120-121 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
NJAKCIUOTIPYED-UHFFFAOYSA-N
Application
- modification of poly(allylamine), to make the polymer x-ray visible
- preparation of series of N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)arylbenzamides, potential human dopamine D4 antagonists
- preparation of [2] rotaxane monomer, for poly [2] rotaxane synthesis
- synthesis of pyrroles from imines and acetylenes mediated by isocyanides versus palladium catalysis
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges