248940
(S)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate, (S)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
Chaîne SMILES
OP1(=O)Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
Clé InChI
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique