Principaux documents
448427
Sigma-Aldrich
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide
98%
Synonyme(s) :
(2R,4R)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide, (R)-(−)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.21
Beilstein:
4294714
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
Impuretés
<5% water
Pf
224-227 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
phosphate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
Clé InChI
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
Application
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide can be used:
  • As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
  • As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries and synthons used in enantioselective synthesis
Armstrong DW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2043-2064 (1998)
Four-component α-bromo-β-phosphoalkoxylation of aromatic α, β-unsaturated carbonyl compounds
Sohail M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(22), 17014-17017 (2015)