242934
Ethyl iodoacetate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
179-180 °C (lit.)
Densité
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter