176850
2-Iodoethanol
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
Point d'ébullition
85 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup