Key Documents
361798
Sigma-Aldrich
Diisopropylamide de lithium solution
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Synonyme(s) :
LDA
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.12
Numéro Beilstein :
3655042
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
2.0 M in THF/heptane/ethylbenzene
Impuretés
3 wt. % diisopropylamine
Densité
0.812 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Clé InChI
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La solution de diisopropylamide de lithium (LDA) est une base non nucléophile à encombrement stérique couramment utilisée dans la synthèse organique.
Application
La solution de diisopropylamide de lithium (LDA) peut être utilisée :
  • comme initiateur de la polymérisation anionique de D,L-lactide et méthacrylate de méthyle.
  • pour faciliter l′énolisation des esters.
  • pour convertir les acides carboxyliques en intermédiaires ènediolates pour préparer des trifluorométhylcétones.
  • pour l′ortho-lithiation des arylsulfonyl-oxazolidinones pour préparer des analogues de saccharine N-substitués.
  • pour catalyser l′ortho-lithiation et le réarrangement de Fries des carbamates d′aryle.
  • comme promoteur dans l′isomérisation des éthers allyliques en (Z)-propényl éthers.
Conditionnement
Il est recommandé de considérer la bouteille Sure/Seal de 25 ml comme un flacon à usage unique. Les prélèvements successifs risquent de nuire aux performances du produit.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, hearing organs, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Efficient access to chiral N-substituted saccharin analogues via the directed ortho-lithiation of 3-N-arylsulfonyloxazolidin-2-ones
Aliyenne AO, et al.
Tetrahedron Letters, 47(36), 6405-6408 (2006)
Isomerization of allyl ethers initiated by lithium diisopropylamide
Su C, and Williard PG
Organic Letters, 12(23), 5378-5381 (2010)
Trifluoromethyl ketones: properties, preparation, and application
Kelly CB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(95), 11133-11148 (2013)
Lithium diisopropylamide-mediated enolizations: Solvent-dependent mixed aggregation effects
Sun X and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 122(11), 2459-2463 (2000)
Tetrahedron Letters, 47, 6405-6405 (2006)