233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
130-132 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
ester
nitrile
oxime
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
Clé InChI
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable