Principaux documents
8.03649
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
211-743-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
N,N′-Diisopropylcarbodiimide, for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
pb
145-148 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(=C=NC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clé InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N′-Diisopropylcarbodiimide(DIC) is a liquid carbodiimide that contains the functional group RN=C=NR. It is soluble in most organic solvents. DIC is used as a coupling agent in peptide synthesis.
Application
  • Synthesis, structure and reactivity study of magnesium amidinato complexes derived from carbodiimides and N, N′-bis (2, 6-diisopropylphenyl)-1, 4-diaza …: This study involved the preparation of magnesium amidinato complexes using N,N′-Diisopropylcarbodiimide, exploring their structural and reactive properties in various chemical transformations (S Anga, J Bhattacharjee, A Harinath, TK Panda, 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C
A solvent-reagent selection guide for Steglich-type esterification of carboxylic acids
Jordan A, et al.
Green Chemistry, 23(17), 6405-6413 (2021)
Diisopropylcarbodiimide
Verma A
Synlett, 23(07), 1099-1100 (2012)