218243
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Synonyme(s) :
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −15°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
220-221 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F
Point d'éclair (°C)
78 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter