Key Documents
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenol
95%
Synonyme(s) :
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro Beilstein :
2206583
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D −51°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter