218294
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
Synonyme(s) :
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
92%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene