213004
Benzeneseleninic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
121-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[Se](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2Se/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8)
Clé InChI
WIHKGDVGLJJAMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges