498262
Diphenyl selenide
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.6465 (lit.)
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Densité
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Se](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup