414565
Divinylbenzene
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Diethenylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.9 mmHg ( 30 °C)
Pureté
80%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Contient
1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite d'explosivité
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
Point d'ébullition
195 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Clé InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup