18509
(+)-trans-Chrysanthemic acid
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(1R,3R)-trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]/D +14±1°, c = 2% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1
Clé InChI
XLOPRKKSAJMMEW-SFYZADRCSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter