191752
3-Phenoxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
Point d'ébullition
169-169.5 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Clé InChI
MRLGCTNJRREZHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)