180076
β-Methylphenethylamine
99%
Synonyme(s) :
beta-Methylphenethylamine, 1-Amino-2-phenylpropane
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
80 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Clé InChI
AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter