523801
N,N-Dimethylphenethylamine
98%
Synonyme(s) :
2-Phenylethyl-N,N-dimethylamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-phenethylamine, N,N-Dimethyl-2-phenylethylamine, N,N-Dimethylbenzeneethanamine, N,N-Dimethylphenylethylamine, N-(2-Phenylethyl)dimethylamine, N-Phenethyldimethylamine, [(Dimethylamino)ethyl]benzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
207-212 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
TXOFSCODFRHERQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter