Key Documents
16503
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-2-butenoate
(cis+trans), ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl 2-bromocrotonate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CBrCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.01
Numéro Beilstein :
1700999
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.486
Point d'ébullition
178-182 °C (lit.)
Densité
1.505 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(Br)=CC
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
DMKWWKUPZZAUQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2-bromo-2-butenoate(Methyl (Z)-2-bromocrotonate) yields (S)-2-bromobutanoic acid by baker′s yeast fermentation. It undergoes biotransformation catalyzed by old yellow enzyme to yield methyl (S)-2-bromobutanoate, a key intermediate for the synthesis of chiral drugs. It is a biannelating reagent which participates in double Michael-additions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
H. Hagiwara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1976)
Enoate reductase-mediated preparation of methyl (S)-2-bromobutanoate, a useful key intermediate for the synthesis of chiral active pharmaceutical ingredients.
Brenna E, et al.
Organic Process Research & Development, 16(2), 262-268 (2011)