Principaux documents
E13830
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
Synonyme(s) :
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.04
Beilstein:
1721388
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
75%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter