E14578
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- for the synthesis of thiazoles with substituted benzothioamides
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter