Principaux documents
15027
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.29
Beilstein:
7625087
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
Clé InChI
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable