Principaux documents
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.36
Beilstein:
4326467
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~95 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
Clé InChI
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable