Principaux documents
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Synonyme(s) :
β-Diisobutylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1719492
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
83 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
586 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
pb
104 °C (lit.)
Pf
−106.3-−106 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)