139416
4-Fluorobenzonitrile
99%
Synonyme(s) :
1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
188 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Clé InChI
AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves