196649
2-Fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Clé InChI
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3-amino-1,2-benzisoxazoles
- 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
- 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
- xanthone-iminium triflates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup