Principaux documents
B58202
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Essai:
99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
pb
225 °C (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Clé InChI
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup